Learn More
5-(4-nitrofenil)-2-furaldehído azina, Mikromol™
Código de producto. 30051780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051780 100 mg 100 miligramos
30051204 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051780 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0905.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(4-nitrofenil)-2-furaldehído azina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine
CAS 301359-05-7
Nombres de analitos o componentes 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H14 N4 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(4-nitrophenyl)-, 2-[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(4-nitrophenyl)-, [[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone (9CI), Dantrolene Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14N4O6/c27-25(28)17-5-1-15(2-6-17)21-11-9-19(31-21)13-23-24-14-20-10-12-22(32-20)16-3-7-18(8-4-16)26(29)30/h1-14H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=NN=Cc3oc(cc3)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])cc2
Nombre IUPAC 1-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]-N-[[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilideneamino]metanamina
Peso molecular (g/mol) 430.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.0913 g/mol