Learn More
5-(4-nitrofenil)-2-furaldehído azina, Mikromol™
Descripción
5-(4-nitrofenil)-2-furaldehído azina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine |
| CAS | 301359-05-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H14 N4 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(4-nitrophenyl)-, 2-[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(4-nitrophenyl)-, [[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone (9CI), Dantrolene Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H14N4O6/c27-25(28)17-5-1-15(2-6-17)21-11-9-19(31-21)13-23-24-14-20-10-12-22(32-20)16-3-7-18(8-4-16)26(29)30/h1-14H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=NN=Cc3oc(cc3)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]-N-[[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilideneamino]metanamina |
| Mostrar más |