Learn More
5-(4-Nitrofenil)-2-furaldehído-(2-carboximetil) Semicarbazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) semicarbazone |
| CAS | 57268-33-4 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N4 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) semicarbazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4O6/c15-14(21)17(8-13(19)20)16-7-11-5-6-12(24-11)9-1-3-10(4-2-9)18(22)23/h1-7H,8H2,(H2,15,21)(H,19,20)/b16-7+ |
| SMILES | NC(=O)N(CC(=O)O)\N=C\c1oc(cc1)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carbamoil-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilidenamino]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 332.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0757 |