Learn More
5-(4-Nitrofenil)-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337476 1 g 1 g
11347476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09531.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16687-60-8 | C7H5N5O2 | 191.15 g/mol
It is used as a reagent used as activator for both solution- and solid-phase synthesis of oligonucleotides using the phosphoramidite method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo que se utiliza como activador en la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida y como solución, utilizando el método de fosforamidita.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO.
Notas
Puede almacenarse alejado de la luz dentro de un desecador. Evitar que entre en contacto con altas temperaturas y sales metálicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16687-60-8
Fórmula molecular C7H5N5O2
Peso molecular (g/mol) 191.15
Número MDL MFCD00068729
Clave InChI MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
PubChem CID 285163
Nombre IUPAC 5-(4-nitrofenil)-2H-tetrazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión ∽223°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 192840
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 97%