Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-(4-morfolinilmetil)tiofeno-2-borónico, 97 %
Código de producto. 11347659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347659 5 g 5 g
11337659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28306.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950603-39-1
Fórmula molecular C15H24BNO3S
Peso molecular (g/mol) 309.231
Número MDL MFCD09266197
Clave InChI CNLWVADWZRQAFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 5-morpholinomethyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 5-4-morpholinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, amtb059, 5-morpholino methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 5-morpholinomethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 5-morpholinomethyl thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 5-morpholinomethyl thiophene-2-boronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46739046
Nombre IUPAC 4-[[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tiofen-2-il]metil]morfolina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Morpholinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.23
Porcentaje de pureza 97%