Learn More
5-(4-Morfolinil)-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441487 5 g 5 g
11431487 1 g 1 g
11451487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24950.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 175135-19-0 | C10H12N2O4 | 224.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175135-19-0
Fórmula molecular C10H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 224.216
Número MDL MFCD00053057
Clave InChI XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 2799399
Nombre IUPAC 5-morfolÍn-4-il-2-nitrofenol
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.22
Porcentaje de pureza 97%