Learn More
5-(4-Metilpiperazina-1-il)piridina-2-amina, TRC
Código de producto. 30481986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481986 1 g 1 g
30480487 500 mg 500 miligramos
30473334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3208951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571189-49-6
Fórmula molecular C10H16N4
Peso molecular (g/mol) 192.26
Sinónimo 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-ylamine, 5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinamine, 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine, 4-(2-Aminopyridin-5-yl)-1-methylpiperazine
Nombre IUPAC 5-(4-metilpiperazina-1-il)piridina-2-amina
SMILES CN1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)9-2-3-10(11)12-8-9/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H2,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1375