Learn More
5-(4-Metilfenil)tiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-tiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428275 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15428275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33012.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 500112-74-3
Punto de fusión 194°C to 195°C
Fórmula molecular C11H9N3S2
Número MDL MFCD06254379
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-p-tolyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione, 5-4-methylphenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-p-tolyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,3-thiazolino 2,3-c 1,2,4-triazoline-3-thione, 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3 2h-thione
Clave InChI LNDYWRMGFKFDTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=NNC(=S)N23
Nombre IUPAC 5-(4-metilfenil)-2H-[1,3]tiazol[2,3-c][1,2,4]triazol-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 247.334
PubChem CID 2383729
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.34
Porcentaje de pureza 96%