Learn More
5-(4-metilfenil)imidazolidin-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Methylphenyl)hydantoin |
| CAS | 69489-37-8 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Methylphenyl)hydantoin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2NC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 5-(4-metilfenil)imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0742 |