Learn More
5-(4-metilfenil)hidantoína, Mikromol™
Código de producto. 30050717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050717 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050717 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0630.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(4-metilfenil)hidantoína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
CAS 69489-37-8
Nombres de analitos o componentes 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14)
SMILES Cc1ccc(cc1)C2NC(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 5-(4-metilfenil)imidazolidin-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 190.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0742 g/mol