Learn More
5-(4-Metilfenil)-5-fenilimidazolidin-2,4-diona, Mikromol™
Descripción
5-(4-Metilfenil)-5-fenilimidazolidin-2,4-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 51169-17-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenytoin Sodium Imp. F (EP), Phenytoin Imp. F (EP), 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Impurity F, Phenytoin Sodium Impurity F, Phenytoin Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-metilfenil)-5-fenilimidazolidin-2,4-diona |
| Mostrar más |