Learn More
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10665612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665612 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10665612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171430010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51169-17-6
Fórmula molecular C16H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 266.29
Número MDL MFCD00005263
Clave InChI WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-p-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl hydantoin, 5-phenyl-5-4-tolyl hydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-p-tolyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl imidazolidine-2,4-dione, 2,4-imidazolidinedione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-4-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenyl hydantoin
PubChem CID 92334
Nombre IUPAC 5-(4-methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225.0°C to 228.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Powder