Learn More
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1H-tetrazol, Mikromol™
Descripción
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1H-tetrazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| CAS | 120568-11-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H12 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Losartan Potassium Imp. E (EP), Losartan Imp. E (EP), 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan Potassium Impurity E, Losartan Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(4-metilfenil)fenil]-1H-tetrazol |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?