Learn More
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1H-tetrazol, Mikromol™
Código de producto. 17961266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961266 50 mg 50 miligramos
17911626 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1H-tetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole
CAS 120568-11-8
Nombres de analitos o componentes 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Losartan Potassium Imp. E (EP), Losartan Imp. E (EP), 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan Potassium Impurity E, Losartan Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18)
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Nombre IUPAC 5-[2-(4-metilfenil)fenil]-1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 236.27
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1062 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.