Learn More
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1H-tetrazol, Mikromol™
Descripción
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1H-tetrazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| CAS | 120568-11-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H12 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Losartan Potassium Imp. E (EP), Losartan Imp. E (EP), 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan Potassium Impurity E, Losartan Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(4-metilfenil)fenil]-1H-tetrazol |
| Mostrar más |