Learn More
5-(4'-Metil-2-bifenil)tetrazol, TRC
Código de producto. 30004008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004008 100 mg 100 miligramos
30005839 250 mg 250 miligramos
30011117 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294135100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120568-11-8
Fórmula molecular C14 H12 N4
Peso molecular (g/mol) 236.27
Sinónimo 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 5-[2-(4-metilfenil)fenilo]-1H-tetrazol
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1062