Learn More
5-(4'-metil-2-bifenil)tetrazol-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole-d4 |
| CAS | 1420880-37-0 |
| Fórmula molecular | C14 H8 D4 N4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole-d4, 2-(Tetrazol-5-yl)-4'-methyl-1,1'-biphenyl-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18)/i6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-metil-fenil)fenil]-1H-tetrazol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.301 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1313 |