Learn More
5-(4-Metil-1,3-dioxolano-2-il)-1,3-benzodioxol, TRC
Código de producto. 30138064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138064 500 mg 500 miligramos
30135957 1 g 1 g
30012829 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM451003500MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61683-99-6
Fórmula molecular C11 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 208.211
Sinónimo 1,3-Benzodioxole, 5-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)- (9CI, ACI), 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)- (6CI), 5-(4-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole (ACI), NSC 406081, Piperonal propylene glycol acetal
Nombre IUPAC 5-(4-metil-1,3-dioxolano-2-il)-1,3-benzodioxol
SMILES CC1COC(O1)c2ccc3OCOc3c2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-7-5-12-11(15-7)8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4,7,11H,5-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.074
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.