Learn More
5-(4-Metil-1,3-dioxolano-2-il)-1,3-benzodioxol, TRC
Código de producto. 30135957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135957 1 g 1 g
30138064 500 mg 500 miligramos
30012829 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4510031G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61683-99-6
Fórmula molecular C11 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 208.211
Sinónimo 1,3-Benzodioxole, 5-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)- (9CI, ACI), 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)- (6CI), 5-(4-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole (ACI), NSC 406081, Piperonal propylene glycol acetal
Nombre IUPAC 5-(4-metil-1,3-dioxolano-2-il)-1,3-benzodioxol
SMILES CC1COC(O1)c2ccc3OCOc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-7-5-12-11(15-7)8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4,7,11H,5-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.074