Learn More
Clorhidrato de 5-(4-metoxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride |
| CAS | 93413-56-0 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17;/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-metoxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaespiro[5.5]undecano;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 311.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1652 |