Learn More
5-(4-metoxifenil)-2-furancarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde |
| CAS | 34070-33-2 |
| Fórmula molecular | C12H10O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furaldehyde, 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(4-Methoxyphenyl)furfural, 5-(p-Methoxyphenyl)-2-furaldehyde, 5-(p-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-p-Anisylfurfural |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O3/c1-14-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11(8-13)15-12/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-metoxifenil)furan-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 202.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.063 |