Learn More
5-(4-Metoxifenil)-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373996 5 g 5 g
11363996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6926-51-8 | C8H8N4O | 176.179 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6926-51-8
Fórmula molecular C8H8N4O
Peso molecular (g/mol) 176.179
Número MDL MFCD00991875
Clave InChI KZGGHPBTKGLWQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-methoxyphenyl-2h-tetrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-tetraazole, 5-4-methoxy-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 1-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl-4-methoxybenzene, 4-methoxyphenyl tetrazole
PubChem CID 307902
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 235°C to 238°C
Cantidad 5 g
Beilstein 152619
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.18
Porcentaje de pureza 98%