Learn More
Ácido 5-(4-metoxifenilo)-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10181262 250 mg 250 miligramos
10427242 1 g 1 g
10782017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10181262 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00452CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 89205-07-2
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.196
Número MDL MFCD03644147
Clave InChI XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
PubChem CID 2779782
Nombre IUPAC ácido 5-(4-metoxifenil)-1,3-oxazol-4-carboxílico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 97%