Learn More
Ácido 5-(4-metoxifenoxi)pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid |
| CAS | 374565-57-8 |
| Fórmula molecular | C12H16O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O4/c1-15-10-5-7-11(8-6-10)16-9-3-2-4-12(13)14/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(OCCCCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(4-metoxifenoxi)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1049 |