Learn More
Éster metílico del ácido 5-(4-metoxifenoxi)pentanoico, TRC
Código de producto. 30479596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479596 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30479596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26576550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 1027079-22-6
Fórmula molecular C13H18O4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O4/c1-15-11-6-8-12(9-7-11)17-10-4-3-5-13(14)16-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCCCOc1ccc(OC)cc1
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenoxi)pentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 238.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1205