Learn More
5-(4-metoxifenoxi)-N-metoxi-N,2-dimetil-pentanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Methoxyphenoxy)-N-methoxy-N,2-dimethyl-pentanamide |
| CAS | 1797132-86-5 |
| Fórmula molecular | C15H23NO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-Methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-N,2-dimethyl-pentanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO4/c1-12(15(17)16(2)19-4)6-5-11-20-14-9-7-13(18-3)8-10-14/h7-10,12H,5-6,11H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(N(OC)C)C(C)CCCOC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | N-metoxi-5-(4-metoxifenoxi)-N,2-dimetilpentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 281.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.16 |