Learn More
5-(4'-metoxibencil)-5-metilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4'-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin |
| CAS | 13500-24-8 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-, (±)-, Hydantoin, 5-(p-methoxybenzyl)-5-methyl-, DL- (8CI), 5-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, 5-(4'-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-12(10(15)13-11(16)14-12)7-8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(4-metoxifenil)metil]-5-metilimidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 234.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1004 |