Learn More
5-(4-metoxi-d3-2,3,6-trimetilfenil)-3-metil-2,4-pentadien-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadien-1-ol |
| CAS | 1185234-83-6 |
| Fórmula molecular | C16 D3 H19 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O2/c1-11(8-9-17)6-7-15-12(2)10-16(18-5)14(4)13(15)3/h6-8,10,17H,9H2,1-5H3/b7-6+,11-8+/i5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\CO)\C)c(C)c1C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E)-3-metil-5-[2,3,6-trimetil-4-(trideuteriometoxi)fenil]penta-2,4-dien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 249.363 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.181 |