Learn More
5-(4-Yodophenyl)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782463 1 g 1 g
10141062 250 mg 250 miligramos
10381945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12911DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 160377-48-0
Fórmula molecular C9H6INO
Peso molecular (g/mol) 271.057
Número MDL MFCD02681898
Clave InChI TYNWYXFACGRXMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-iodophenyl isoxazole, 5-4-iodophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-4-iodophenyl
PubChem CID 2776370
Nombre IUPAC 5-(4-yodofenil)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Iodophenyl)isoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.05
Porcentaje de pureza 97%