Learn More
Ácido 5-(4-hidroxifenil)pentanoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486137 25 g 25 g
11466137 1 g 1 g
11476137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25107.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 5-(4-hidroxifenil)pentanoico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4654-08-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid
Punto de fusión 116°C to 120°C
Fórmula molecular C7H4N2O2
Número MDL MFCD00013439
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
Nombre IUPAC pirrolo[3,4-c]piridina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%