Learn More
Ácido 5-(4-hidroxifenil)pentanoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11466137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466137 1 g 1 g
11476137 5 g 5 g
11486137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25107.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 5-(4-hidroxifenil)pentanoico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4654-08-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid
Punto de fusión 116°C to 120°C
Fórmula molecular C11H14O3
Número MDL MFCD04039777
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-4-hydroxyphenyl pentanoic acid, 5-4-hydroxyphenyl valeric acid, pubchem16852, acmc-20am8d, 5-4-hydroxyphenyl pentanoicacid, benzenepentanoic acid, 4-hydroxy
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI YSSJQFONKASLKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCCC(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 5-(4-hidroxifenil)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 194.23
PubChem CID 7016423
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%