Learn More
5-[(4-Hidroxifenil)metil]oxolano-2-one, TRC
Código de producto. 30406016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406016 50 mg
30391990 10 mg
30400048 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10069350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871329-30-5
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Nombre IUPAC 5-[(4-hidroxifenil)metil]oxolano-2-one
SMILES Oc1ccc(CC2CCC(=O)O2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-10-5-6-11(13)14-10/h1-4,10,12H,5-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786