Learn More
5-(4-Hidroxifenil)-5-fenilhidantoína, TRC
Código de producto. 30395662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395662 50 mg
30395276 100 mg
30392212 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH51677050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2784-27-2
Fórmula molecular C15 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 268.2674
Sinónimo Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-
Nombre IUPAC 5-(4-hidroxifenil)-5-fenillimidazolidina-2,4-diona
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0848