Learn More
5-(4-hidroxifenil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one |
| CAS | 173192-07-9 |
| Fórmula molecular | C11H12O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c1-11(2)14-9(10(13)15-11)7-3-5-8(12)6-4-7/h3-6,9,12H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(C(=O)O1)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-hidroxifenil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0736 |