Learn More
5-(4-hidroxipentil)-1,3-bencenodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Hydroxypentyl)-1,3-benzenediol |
| CAS | 606493-09-8 |
| Fórmula molecular | C11H16O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O3/c1-8(12)3-2-4-9-5-10(13)7-11(14)6-9/h5-8,12-14H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CCCc1cc(O)cc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-hidroxipentil)benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1099 |