Learn More
5-[[4-(Hidroximetil)fenoxi]metil]-3-isopropil-1,3-oxazolidin-2-ona (bisoprolol oxazolidinonabencilalcohol), Mikromol™
Descripción
5-[[4-(Hidroximetil)fenoxi]metil]-3-isopropil-1,3-oxazolidin-2-ona (bisoprolol oxazolidinonabencilalcohol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol) |
| CAS | 1071765-44-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, Bisoprolol Fumarate Imp. U (EP), Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol, Bisoprolol Imp. U (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity U, Bisoprolol Impurity U |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,10,13,16H,7-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC(COc2ccc(CO)cc2)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-(hidroximetil)fenoxi]metil]-3-propan-2-il-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Mostrar más |