Learn More
5-[[4-(Hidroximetil)fenoxi]metil]-3-(1-metiletil)-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30402683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402683 50 mg -
30394051 5 mg 5 miligramos
30397459 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82575550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071765-44-0
Fórmula molecular C14 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 265.3
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 5-[[4-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-, 5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, Bisoprolol Fumarate Imp. U (EP), Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol
Nombre IUPAC 5-[[4-(hidroximetil)fenoxi]metil]-3-propan-2-il-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES CC(C)N1CC(COc2ccc(CO)cc2)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,10,13,16H,7-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314