Learn More
5-[4'-hidroximetil-(1,1'-bifenil)-2-il]-2-trifenilmetiltetrazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4'-Hydroxymethyl-(1,1'-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole |
| CAS | 154709-18-9 |
| Fórmula molecular | C33 H26 N4 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Losartan Hydroxy N1-Trityl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H26N4O/c38-24-25-20-22-26(23-21-25)30-18-10-11-19-31(30)32-34-36-37(35-32)33(27-12-4-1-5-13-27,28-14-6-2-7-15-28)29-16-8-3-9-17-29/h1-23,38H,24H2 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | [4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 494.583 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.2107 |