Learn More
5-(4-Hidroxibenzil)tiazolidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30395914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395914 100 mg -
30398299 1 g -
30403989 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH829980100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74772-78-4
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.25
Sinónimo 5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,4-thiazolidinedione, U 90441
Nombre IUPAC 5-[(4-hidroxifenil)metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES Oc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Hydroxybenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-4,8,12H,5H2,(H,11,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0303