Learn More
Ácido 5-(4-fluorofenil)valérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324835 250 mg 250 miligramos
11304835 1 g 1 g
11314835 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17935.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24484-22-8 | C11H12FO2 | 195.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24484-22-8
Fórmula molecular C11H12FO2
Peso molecular (g/mol) 195.21
Número MDL MFCD00800242
Clave InChI BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2734670
Nombre IUPAC ácido 5-(4-fluorofenil)pentanoico
SMILES [O-]C(=O)CCCCC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 7918899
Sinónimo 5-4-fluorophenyl valeric acid, 5-4-fluorophenyl pentanoic acid, benzenepentanoic acid, 4-fluoro, 5-4'-fluorophenyl valeric acid, acmc-1cj6r, benzenepentanoic acid,4-fluoro, 5-4-fluorophenyl-pentanoic acid, 5-4-fluoro-phenyl-pentanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.22
Porcentaje de pureza 97%