Learn More
Ácido 5-(4-fluorofenil)tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474167 5 g 5 g
15464167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31579.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115933-30-7
Fórmula molecular C11H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 222.233
Número MDL MFCD01316570
Clave InChI YOFXYDVYMHOXSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-fluorophenyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-fluorophenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-carboxy-5-4-fluorophenyl thiophene, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl-thiophene-2-carboxylicacid, fluorophenylthiophenecarboxylicacid, 5-4-fluorophenyl-2-thenoic acid, 1-5-carboxythien-2-yl-4-fluorobenzene, 5-4-fluorophenyl thiophen-2-carboxylic acid, 5-4-fluorophenyl thiophene-2-carboxylicacid
PubChem CID 1873401
Nombre IUPAC ácido 5-(4-fluorofenil)tiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(S2)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 250°C to 252°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%