Learn More
5-[(4-Fluorobenzilideno]-2,4-tiazolidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4-Fluorobenzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 262601-87-6 |
| Fórmula molecular | C10H6FNO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-[(4-Fluorophenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6FNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)12-10(14)15-8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMILES | Fc1ccc(C=C2SC(=O)NC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(4-fluorofenil)metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-dión |
| Peso molecular (g/mol) | 223.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0103 |