Learn More
5-[(4-fluorobencil)amino]-1H-imidazo[4,5-b]piridin-2(3H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30049770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049770 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049770 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1245.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-[(4-fluorobencil)amino]-1H-imidazo[4,5-b]piridin-2(3H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(4-Fluorobenzyl)amino]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
CAS 951624-49-0
Nombres de analitos o componentes 5-[(4-Fluorobenzyl)amino]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 F N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]-1,3-dihydro-2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11FN4O/c14-9-3-1-8(2-4-9)7-15-11-6-5-10-12(17-11)18-13(19)16-10/h1-6H,7H2,(H3,15,16,17,18,19)
SMILES Fc1ccc(CNc2ccc3NC(=O)Nc3n2)cc1
Nombre IUPAC 5-[(4-fluorofenil)metilamino]-1,3-dihidroimidazo[4,5-b]piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 258.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0917 g/mol