Learn More
5-(4-Etinilfenilo)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10751464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751464 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10422254 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14547CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 501944-63-4
Fórmula molecular C11H7NO
Peso molecular (g/mol) 169.183
Número MDL MFCD08435847
Clave InChI CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
PubChem CID 18525707
Nombre IUPAC 5-(4-etinilfenilo)-1,3-oxazol
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%