Learn More
5-(4-etoxi-3,5-dimetoxibencil)pirimidina-2,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30052371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052371 25 mg 25 miligramos
17928594 100 mg 100 miligramos
30459107 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052371 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0093.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(4-etoxi-3,5-dimetoxibencil)pirimidina-2,4-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 78025-68-0
Nombres de analitos o componentes 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H20 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimethoprim Imp. G (EP), 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N4O3/c1-4-22-13-11(20-2)6-9(7-12(13)21-3)5-10-8-18-15(17)19-14(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H4,16,17,18,19)
SMILES CCOc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nombre IUPAC 5-[(4-etoxi-3,5-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 304.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1535 g/mol