Learn More
5-[4'-(dibromometil)[1,1'-bifenil]-2-il]-2-(trifenilmetil)-2H-tetrazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| CAS | 151052-34-5 |
| Fórmula molecular | C33 H24 Br2 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2H-Tetrazole, 5-[4'-(dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H24Br2N4/c34-31(35)25-22-20-24(21-23-25)29-18-10-11-19-30(29)32-36-38-39(37-32)33(26-12-4-1-5-13-26,27-14-6-2-7-15-27)28-16-8-3-9-17-28/h1-23,31H |
| SMILES | BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-(dibromometil)fenil]fenil]-2-tritiltetrazol |
| Peso molecular (g/mol) | 636.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.0368 |