Learn More
5-(4'-(Dibromometil)-[1,1'-bifenilo]-2-il)-1H-tetrazol, TRC
Código de producto. 17937534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937534 100 mg 100 miligramos
17977824 50 mg 50 miligramos
17929164 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17937534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD255760100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1127249-17-5
Fórmula molecular C14 H10 Br2 N4
Peso molecular (g/mol) 394.06
Sinónimo Olmesartan Impurity 29
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(dibromometil)fenil]fenil]-1H-tetrazol
SMILES BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Br2N4/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14-17-19-20-18-14/h1-8,13H,(H,17,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.9272
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.