Learn More
5-(4-Clorofenil)tiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-tiol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498545 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15498545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33621.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 610276-80-7
Fórmula molecular C10H6ClN3S2
Número MDL MFCD06254380
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-4-chlorophenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-chlorophenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione
Clave InChI QSDOIJACNQRZKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CSC2=NNC(=S)N12
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-2H-[1,3]tiazolo[2,3-c][1,2,4]triazol-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 267.75
PubChem CID 4738267
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.76
Porcentaje de pureza 96%