Learn More
5-(4-clorofenil)furfural, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10230443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10230443 1 g Frasco de vidrio 1 g
10402473 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10230443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 34035-03-5
Fórmula molecular C11H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 206.63
Número MDL MFCD00195947
Clave InChI ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
PubChem CID 676184
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)furano-2-carbaldehído
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)furfural
Punto de fusión 128°C to 131°C
% mín. CAS 95.0
Color Marrón
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Agujas
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.63
Porcentaje de pureza 95+%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación