Learn More
5-(4-clorofenil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol |
| CAS | 26028-65-9 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-8(13)12-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2=NC(=S)NN2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-clorofenil)-1,2-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.671 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.997 |