Learn More
Ácido 5-(4-clorofenil)-2-(trifluorometil)-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10539782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10539782 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10539782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00061DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
CAS 175276-60-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H6ClF3O3
Número MDL MFCD00275555
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl, maybridge1_008497, pubchem7362, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid
Clave InChI BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(O2)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Nombre IUPAC ácido 5-(4-clorofenil)-2-(trifluorometil)furan-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 290.622
PubChem CID 2736644
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.62
Porcentaje de pureza 97%